Nazwa produktu
Ovalbumin-Atto 488 conjugate, suitable for fluorescence
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 501 nm; λem 523 nm in PBS
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Legal Information
Analysis Note
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Barwniki Atto to seria barwników fluorescencyjnych, które spełniają krytyczne potrzeby nowoczesnych technologii fluorescencyjnych.
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.