Merck
40913
Nonaethyleneglycol monododecyl ether 1 mM solution
Synonim(y):
Nonaethyleneglycol monododecyl ether solution, Detergent Screening Solution 23/Kit-No 66317
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
storage temp.
2-8°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)