Kluczowe dokumenty
39968
NIR 5c
≥80% (HPCE), BioReagent, suitable for fluorescence
Synonim(y):
1,1′-Bis(3-aminopropyl)-11-chloro-4,5:4′,5′-dibenzo-3,3,3′,3′-tetramethyl-10,12-trimethylenindotricarbocyanine bromide dihydrobromide
About This Item
linia produktu
BioReagent
Próba
≥80% (HPCE)
fluorescencja
λex 820 nm; λem 834 nm in methanol
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Br-].Br[H].Br[H].CC1(C)\C(=C/C=C2\CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCN)c4ccc5ccccc5c4C3(C)C)=C2Cl)N(CCCN)c6ccc7ccccc7c16