Merck
39791
SAFC
1-(2-Isothiocyanatoethyl)-4-[5-(4-methoxyphenyl)-2-oxazolyl]pyridinium bromide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16BrN3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
linia produktu
BioReagent
Próba
≥90% (HPLC)
fluorescencja
λex 401 nm; λem 579 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Br-].COc1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3cc[n+](CCN=C=S)cc3
InChI
1S/C18H16N3O2S.BrH/c1-22-16-4-2-14(3-5-16)17-12-20-18(23-17)15-6-9-21(10-7-15)11-8-19-13-24;/h2-7,9-10,12H,8,11H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
SKICOJPEBUOGMX-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Class of highly photostable, water soluble fluorescent labels with large Stoke′s shift, high QY in aqueous media and pH tolerance. Relatively low extinction coefficient (Ε∼ >20,000 in EtOH).
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)