Merck
39753
Supelco
N-(4-Isothiocyanatobenzyl)-4-[5-(4-methoxyphenyl)-2-oxazolyl]pyridinium bromide
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥98.0% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H18BrN3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
480.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.32
linia produktu
BioReagent
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
fluorescencja
λem 569 nm
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
[Br-].COc1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3cc[n+](Cc4ccc(cc4)N=C=S)cc3
InChI
1S/C23H18N3O2S.BrH/c1-27-21-8-4-18(5-9-21)22-14-24-23(28-22)19-10-12-26(13-11-19)15-17-2-6-20(7-3-17)25-16-29;/h2-14H,15H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
DMAVLRVUKGJFEU-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Class of highly photostable, water soluble fluorescent labels with large Stoke′s shift, high QY in aqueous media and pH tolerance. Relatively low extinction coefficient.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)