Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1560,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7O6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.06
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725007
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97.0% (TLC)
Quality Segment
form
solution
concentration
8-13 mg/mL in H2O
color
colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H](COP(O)(O)=O)C=O
InChI
1S/C3H7O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h1,3,5H,2H2,(H2,6,7,8)/t3-/m0/s1
InChI key
LXJXRIRHZLFYRP-VKHMYHEASA-N
Application
- Enzymatic Assay Development with d-Glyceraldehyde 3-Phosphate: Demonstrated as a crucial reagent in enzymatic assays involving glycolysis pathways, specifically in the assessment of glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase activities, which play a vital role in understanding cellular energy production and metabolic disorders (Li et al., 2022).
Biochem/physiol Actions
An important substance implicated in energy metabolism. It is a key node point linking other metabolic processes or pathways. Triosephosphate metabolism can be associated with many metabolic pathways, including glycolysis, pentose phosphate pathway, gluconeogenesis and lipid metabolism, and can also be involved in maintaining hemostasis. The metabolic abnormality of triosephosphate may be tied to many pathophysiological processes, such as triosephosphate isomerase deficiency, hyperglycemia and diabetic nephropathy; review and papers cited therein.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (TLC) | assay ≥95% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solution | form liquid | form liquid | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| color colorless | color - | color colorless | color - |
| concentration 8-13 mg/mL in H2O | concentration 8-12 mg/mL in H2O (qNMR) | concentration ~1 M in H2O (approx. 260 mg per ml) | concentration - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?