Kluczowe dokumenty
38801
N-Biotinyl-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diamine trifluoroacetate salt solution
≥95.0% (TLC), 25 mg/mL in DMSO
Synonim(y):
N-{2-[2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy]ethyl}biotinamide trifluoroacetate salt
About This Item
Próba
≥95.0% (TLC)
Formularz
liquid
stężenie
25 mg/mL in DMSO
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.NCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12
InChI
1S/C18H34N4O5S.C2HF3O2/c19-5-7-25-9-11-27-12-10-26-8-6-20-16(23)4-2-1-3-15-17-14(13-28-15)21-18(24)22-17;3-2(4,5)1(6)7/h14-15,17H,1-13,19H2,(H,20,23)(H2,21,22,24);(H,6,7)/t14-,15-,17-;/m0./s1
Klucz InChI
DPUGAEPSVSWENG-HAGMFFOZSA-N
Zastosowanie
Opakowanie
Product 38801-25MG-F contains 25 mg of solution (approximately 23 microliters) of a concentration of 25 mg/mL (~0.5 mg N-biotinyl-3,6,9-trioxundecane 1,11-diamine trifluoroacetate salt). Product 38801-100MG-F contains 100 mg of solution (approximately 91 microliters) of a concentration of 25 mg/mL (~2.5 mg N-biotinyl-3,6,9-trioxundecane 1,11-diamine trifluoroacetate salt).
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)