Merck
38544
O-(Octylphosphoryl)choline solution
1 M in H2O
Synonim(y):
Detergent Screening Solution 33/Kit-No 66317, Phosphocholine octyl ester
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7OP(O-)(O)OCH2CH2N+(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.36
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161902
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
O-(Octylphosphoryl)choline solution, 1 M in H2O
InChI
1S/C13H30NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-12-17-19(15,16)18-13-11-14(2,3)4/h5-13H2,1-4H3
SMILES string
CCCCCCCCOP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI key
MDNHUELOANFCGT-UHFFFAOYSA-N
description
zwitterionic
mol wt
295.36 g/mol
concentration
1 M in H2O
technique(s)
protein quantification: suitable
lipid type
phospholipids
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bindings of monodispersed n-alkylphosphorylcholines to cobra venom phospholipases A2.
K Teshima et al.
Journal of biochemistry, 89(4), 1163-1174 (1981-04-01)
Bindings of Ca2+ ion and monodispersed n-alkylphosphorylcholines to phospholipase A2-II of A. halys blomhoffii.
K Ikeda et al.
Journal of biochemistry, 89(4), 1175-1184 (1981-04-01)