Kluczowe dokumenty
38498
Sigma-Aldrich
Decyl-β-D-1-thiomaltopyranoside solution
10 mM
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H42O10S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
498.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
stężenie
10 mM
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)