Merck
32878
Fuchsin solution
denatured with 2-butanone, 2% ethanol
Informacje o tej pozycji
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Beilstein/REAXYS Number:
4166684
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
quality
denatured with 2-butanone
concentration
2% ethanol
suitability
suitable for microscopy
SMILES string
Br.CO[C@@H]1CCCN[C@H]1CC(C)=O
InChI
1S/C9H17NO2.BrH/c1-7(11)6-8-9(12-2)4-3-5-10-8;/h8-10H,3-6H2,1-2H3;1H/t8-,9+;/m0./s1
InChI key
DVSQBUUDEVNABC-OULXEKPRSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)