Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1140,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
mol wt
Mn ~330,000, Mp ~400,000, Mw ~670,000
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~2.03
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Dextran from Leuconostoc mesenteroides (Mw: 670,000) may be used as an analytical standard to calibrate the column for gel permeation chromatography (GPC).
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format - | format neat | format neat |
| grade analytical standard | grade - | grade analytical standard | grade analytical standard |
| analyte chemical class(es) oligosaccharides | analyte chemical class(es) - | analyte chemical class(es) oligosaccharides | analyte chemical class(es) oligosaccharides |
| mol wt Mn ~330,000, Mw ~670,000, Mp ~400,000 | mol wt average mol wt 60,000-76,000 | mol wt Mn ~3,300, Mp ~4,400, Mw ~5,200 | mol wt Mn ~35,000, Mp ~45,000, Mw ~50,000 |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextran from Leuconostoc mesenteroides
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?