Kluczowe dokumenty
313971
Pentanoic acid-(carboxy-14C) sodium salt
solid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3[CH2]314COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
zakres etykietowania
1-10 mCi per mmol
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCC[14C](=O)O[Na]
Opakowanie
screw cap bottle
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)