Merck
312061
n-Butanol-1-14C
Synonim(y):
Butyl-1-14C alcohol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH214CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
extent of labeling
1-10 mCi per mmol
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC[14CH2]O
Packaging
sealed ampule
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)