Key Documents
30153
Potassium 2-mercaptoethanesulfonate
≥95% (T)
Synonim(y):
2-Mercaptoethanesulfonic acid potassium salt, Coenzyme M potassium salt, MES potassium salt
About This Item
Próba
≥95% (T)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[K+].[O-]S(=O)(=O)CCS
InChI
1S/C2H6O3S2.K/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
Klucz InChI
XXZMREMZWJKGRQ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2