Merck
29297
Sigma-Aldrich
N-[2-(2-Aminoethylamino)ethyl]rhodamine 6G-amide bis(trifluoroacetate)
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Synonim(y):
Rhodamine 6G-N-[2-(2-aminoethylamino)ethyl]amide bis(trifluoroacetate)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H37N5O2·C4H2F6O4
Masa cząsteczkowa:
727.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
linia produktu
BioReagent
Poziom jakości
Próba
≥90% (HPCE)
fluorescencja
λex 528 nm; λem 553 nm in 0.1 M phosphate pH 3.0
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.OC(=O)C(F)(F)F.CCNc1cc2OC3=CC(=N\CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)NCCNCCN
InChI
1S/C30H37N5O2.2C2HF3O2/c1-5-33-25-17-27-23(15-19(25)3)29(24-16-20(4)26(34-6-2)18-28(24)37-27)21-9-7-8-10-22(21)30(36)35-14-13-32-12-11-31;2*3-2(4,5)1(6)7/h7-10,15-18,32-33H,5-6,11-14,31H2,1-4H3,(H,35,36);2*(H,6,7)/b34-26-;;
Klucz InChI
YKXRITLMCRSWKA-IQKNAWRNSA-N
Zastosowanie
N-[2-(2-Aminoethylamino)ethyl]rhodamine 6G-amide bis(trifluoroacetate) is a rhodamine 6G-amide derivative useful as a bioreagent in fluorescence assays.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lin Yuan et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(6), 1723-1726 (2011-01-25)
A novel strategy to systematically tune the pK(a) values of rhodamines is described. This strategy was applied to rationally develop compound 1e with a pK(a) of 6.5, the highest among rhodamine amide derivatives, and it could be employed to detect