Merck
25517
Sodium tartrate dibasic dihydrate
meets analytical specification of E335, ≥99%
Synonim(y):
L-(+)-Tartaric acid disodium salt, Disodium tartrate dihydrate, Sodium tartrate dihydrate
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4Na2O6 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.08
EC Number:
212-773-3
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
6121732
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI key
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
assay
≥99%
quality
meets analytical specification of E335
impurities
residual solvents, in accordance, ≤0.001% ammonium (NH4)
loss
≤17% loss on drying, 150 °C, 4 h
pH
7.0-7.5 (20 °C, 1%)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, oxalate (as oxalic acid): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤2 mg/kg, Ca: ≤100 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Hg: ≤1 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)