Merck
24907
6-Chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
RED-GLUC, Rose-glucuronide CHA salt, Salmon-glucuronide CHA salt
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14ClNO7 · C6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
442.89
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
6-Chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt, ≥97.0% (HPLC)
InChI
1S/C14H14ClNO7.C6H13N/c15-5-1-2-6-7(3-5)16-4-8(6)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-4,9-12,14,16-19H,(H,20,21);6H,1-5,7H2/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
SMILES string
NC1CCCCC1.O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]2O)C(O)=O)Oc3c[nH]c4cc(Cl)ccc34
InChI key
CGXWVPSZSVEFAI-CYRSAHDMSA-N
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D −70.5±2°, c = 1% in DMF/H2O 1:1
storage temp.
2-8°C
Other Notes
Sales restrictions may apply
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)