Przejdź do
23120
α-Chloralose
≥98.0% (chloralose, AT)
Synonim(y):
1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-α-D-glucofuranose, Anhydro-D-glucochloral, Chloralose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11Cl3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.53
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-016-7
Beilstein/REAXYS Number:
85418
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt 23120, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (chloralose, AT)
form
powder
optical activity
[α]20/D +17±2°, 5 hr, c = 2% in ethanol
impurities
15% Beta-chloralose
mp
178-184 °C
solubility
water: soluble 1 gm in 225 ml at 15 °C, chloroform: slightly soluble, diethyl ether: soluble, glacial acetic acid: soluble, petroleum ether: insoluble
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C8H11Cl3O6/c9-8(10,11)7-16-5-3(14)4(2(13)1-12)15-6(5)17-7/h2-7,12-14H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6-,7-/m1/s1
InChI key
OJYGBLRPYBAHRT-IPQSZEQASA-N
Biochem/physiol Actions
α-Chloralose stimulates the gama-aminobutyric acid (GABA)-induced chloride conductance of gama-aminobutyric acidA (GABAA) receptors expressed in Xenopus laevis oocytes.[1]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
mixture of isomers of ~85% α-chloralose; ~15% β-chloralose
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C0128C884945373
Chloralose PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45373
Chloralose
assay
≥98.0% (chloralose, AT)
assay
-
assay
≥92% α-anomer basis
assay
-
solubility
water: soluble 1 gm in 225 ml at 15 °C, diethyl ether: soluble, petroleum ether: insoluble, chloroform: slightly soluble, glacial acetic acid: soluble
solubility
ethanol: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow (or yellow-brown)
solubility
H2O: freely soluble
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
impurities
15% Beta-chloralose
impurities
≤20% β-anomer
impurities
-
impurities
-
mp
178-184 °C
mp
-
mp
-
mp
-
optical activity
[α]20/D +17±2°, 5 hr, c = 2% in ethanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Chloralose
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)