229A-1
Calcitonin Rabbit Polyclonal Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
Ig fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (229A-14)
vial of 0.5 mL concentrate (229A-15)
bottle of 1.0 mL predilute (229A-17)
vial of 1.0 mL concentrate (229A-16)
bottle of 7.0 mL predilute (229A-18)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque®
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200-1:1000
kontrola
medullary carcinoma of thyroid
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
cytoplasmic
Opis ogólny
Immunohistochemical staining with anti-calcitonin antibodies has proven to be an effective way of demonstrating calcitonin-producing cells in the thyroid. C-cell hyperplasia and medullary thyroid carcinomas stain positive for calcitonin. Studies of calcitonin have resulted in the identification of a wide spectrum of C-cell proliferative abnormalities.
Powiązanie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)