Merck
19573
Sigma-Aldrich
N-(3-Isothiocyanatobenzyl)-4-[5-(4-methoxyphenyl)-2-oxazolyl]pyridinium bromide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (AT)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H18BrN3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
480.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
linia produktu
BioReagent
Próba
≥98.0% (AT)
fluorescencja
λex 405 nm; λem 660 nm in ethanol
przydatność
suitable for fluorescence
ciąg SMILES
[Br-].COc1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3cc[n+](Cc4cccc(c4)N=C=S)cc3
Opis ogólny
Class of highly photostable, water soluble fluorescent labels with large Stoke′s shift, high QY in aqueous media and pH tolerance. Relatively low extinction coefficient.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)