Merck
19475
Aminoallyl-dUTP-Cy®5 triethylammonium salt solution
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
5-(3-Aminoallyl)-2′-deoxyuridine 5′-triphosphate, labeled with Cy®5 triethylammonium salt
Wybierz wielkość
10 NMOL
996,00 zł
996,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H58N5O21P3S2 · xC6H15N
Masa cząsteczkowa:
1162.01 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Aminoallyl-dUTP-Cy®5 triethylammonium salt solution, ≥95.0% (HPLC)
SMILES string
OP(OP(O)(OP(O)(OC[C@@H]1[C@@H](O)C[C@H](N2C(NC(C(/C=C/CNC(CCCCCN(C3=C(C/4(C)C)C=C(S(=O)(O)=O)C=C3)C4=C\C=C\C=C\C5=[N+](CC)C6=CC=C(S(=O)([O-])=O)C=C6C5(C)C)=O)=C2)=O)=O)O1)=O)=O)(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C45H58N5O21P3S2.C6H15N/c1-6-48-34-20-18-30(75(62,63)64)24-32(34)44(2,3)38(48)15-9-7-10-16-39-45(4,5)33-25-31(76(65,66)67)19-21-35(33)49(39)23-12-8-11-17-40(52)46-22-13-14-29-27-50(43(54)47-42(29)53)41-26-36(51)37(69-41)28-68-73(58,59)71-74(60,61)70-72(55,56)57;1-4-7(5-2)6-3/h7,9-10,13-16,18-21,24-25,27,36-37,41,51H,6,8,11-12,17,22-23,26,28H2,1-5H3,(H7-,46,47,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67);4-6H2,1-3H3/b14-13+;/t36-,37-,41-;/m1./s1
InChI key
YSKSFNTVPAYJLX-OHCXCEGRSA-N
assay
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
pH
7.0-8.0
storage temp.
−20°C
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
19511A566069244
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥75%
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized powder
form
liquid
pH
7.0-8.0
pH
7.0-8.0
pH
-
pH
7.0-8.0
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Legal Information
Cy is a registered trademark of Cytiva
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Questions
  1. What is the application or use of this product? and what are the reagents you supplied with this and in what condition? kindly provide the details on this
    1 answer
    1. Aminoallyl-dUTP-Cy5 is recommended for direct enzymatic labeling of DNA or cDNA, such as by PCR and Nick Translation. This product is incorporated as a substitute for its natural counterpart, dTTP. The resulting dye-labeled DNA or cDNA probes are ideally suited for fluorescence hybridization applications, including FISH or microarray-based gene expression profiling. Optimal substrate properties and labeling efficiency are ensured by an optimized linker attached to the C5 position of uridine. The product is supplied in a concentration of 10 nmol.