Merck
17751
Sigma-Aldrich
3-(1-Acetylacetonylazo)phthalhydrazide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
3-(1,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydrophthalazin-5-ylazo)-2,4-pentanedione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12N4O4
Masa cząsteczkowa:
288.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
opis
luminescence test: Emmax475 nm 0.1M Tris pH 8.5; after addition of H2O2
linia produktu
BioReagent
Próba
≥97.0% (HPLC)
mp
>300 °C
przydatność
suitable for fluorescence
ciąg SMILES
CC(=O)C(\N=N\c1cccc2C(=O)NNC(=O)c12)C(C)=O
InChI
1S/C13H12N4O4/c1-6(18)11(7(2)19)15-14-9-5-3-4-8-10(9)13(21)17-16-12(8)20/h3-5,11H,1-2H3,(H,16,20)(H,17,21)/b15-14+
Klucz InChI
XWZORHXCJSIQCY-CCEZHUSRSA-N
Inne uwagi
Chemiluminescent diagnostic reagent for assaying Helicobacter pylori, which produces urease; much more sensitive than other methods
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Roda et al.
Analytical biochemistry, 264(1), 47-52 (1998-10-24)
A chemiluminescent urease activity assay has been developed and optimized using the chemiluminescent pH indicator phthalhydrazidylazoacetylacetone. This compound is stable at pH </= 7 and decomposes at higher pH values, emitting light in the presence of H2O2. Urease catalyzes hydrolysis