17631
3-Bromomethyl-7-methoxy-1,4-benzoxazin-2-one
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0%
About This Item
linia produktu
BioReagent
Próba
≥97.0%
mp
144-148 °C
fluorescencja
λex 343 nm; λem 430 nm
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc2N=C(CBr)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C10H8BrNO3/c1-14-6-2-3-7-9(4-6)15-10(13)8(5-11)12-7/h2-4H,5H2,1H3
Klucz InChI
XFCZURAACWKKIH-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3