Kluczowe dokumenty
16950
Sigma-Aldrich
PEG 8000 12% - chlorek potasu 0,1M - HEPES pH 7; 100 mM
Synonim(y):
Roztwór krystalizacyjny 32/zestaw nr 02528
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Formularz
liquid
pH
7.0±0.2 ( in neat)
gęstość
1.03 g/mL at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)