Przejdź do
162934K
Laminin Mimetic peptides MAPTRIX-L-KNSFMALYLSKG
animal-free ECM peptides, solution, 1.0 mg/mL protein, suitable for cell culture
Synonim(y):
MAPTrix Technology
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2880,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
Form:
aqueous solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
1.0 mg/mL protein
Mol wt:
~23.9 kDa
2880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
MAPTRIX-L-KNSFMALYLSKG, Laminin Mimetic, aqueous solution
sterility
Filtered sterilized solution
form
aqueous solution
mol wt
~23.9 kDa
packaging
pkg of 10 mg
concentration
1.0 mg/mL protein
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
binding specificity
Receptor: Syndecan-1, -4
Domain: α3 LG4 - A3G756
Binding Motif: KNSFMALYLSKGRLVFALG
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Technologia MAPTrix zapewnia prawdziwe mikrośrodowisko zewnątrzkomórkowe (ECM) poprzez prezentację kombinatorycznych motywów peptydowych. ECM, zdefiniowane przez wskazówki biochemiczne i fizyczne, jest decydującym czynnikiem w szerokim zakresie procesów komórkowych, w tym adhezji komórek, proliferacji, różnicowania i ekspresji funkcji specyficznych dla fenotypu. Obecnie istniejąca technologia oferuje proste i jedynie odpowiednie środowiska, które ułatwiają proste procesy komórkowe, takie jak adhezja komórkowa. Prosta prezentacja motywów adhezji komórkowej nie jest optymalna do kontrolowania bardziej zintegrowanych procesów. Krzyżowanie się szlaków sygnałowych działa synergistycznie w celu wzmocnienia odpowiedzi komórkowych, takich jak adhezja komórkowa lub proliferacja. Badanie wykazało, że kombinacja peptydów pochodzących z macierzy zewnątrzkomórkowej prezentowanych na powierzchni może zwiększać siłę adhezji komórek i ogniskową adhezję. Kombinatoryczna prezentacja peptydów ECM na powierzchniach wzrostu komórek może również promować podwyższone wskaźniki proliferacji komórek pierwotnych lub macierzystych.
Features and Benefits
  • Biochemicznie zdefiniowane, wolne od zwierząt powierzchnie do hodowli komórkowych zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności komórek
  • MAPTrix tworzy jednolitą powierzchnię ECM, która zapewnia wysoce kontrolowane mikrośrodowisko pozakomórkowe 2D dla hodowli komórkowych i powiązanych zastosowań.
  • Właściwości adhezyjne białka adhezyjnego małży sprawiają, że powłoka jest powtarzalna i niezawodna.
Legal Information
MAPTrix is a trademark of Kollodis Biosciences
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
164144K164604K162244K
description
Laminin Mimetic, aqueous solution
description
Laminin Mimetic, aqueous solution
description
Laminin Mimetic, aqueous solution
description
Laminin Mimetic, aqueous solution
sterility
Filtered sterilized solution
sterility
Filtered sterilized solution
sterility
Filtered sterilized solution
sterility
Filtered sterilized solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
concentration
1.0 mg/mL protein
concentration
1.0 mg/mL protein
concentration
1.0 mg/mL protein
concentration
1.0 mg/mL protein
mol wt
~23.9 kDa
mol wt
~23.1 kDa
mol wt
~23.8 kDa
mol wt
~23.1 kDa
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)