Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2170,00 zł
Nazwa produktu
MAPTRIX-L-IKVAV, Laminin Mimetic, aqueous solution
biological source
synthetic
sterility
Filtered sterilized solution
form
aqueous solution
mol wt
~23.1 kDa
packaging
pkg of 10 mg
concentration
1.0 mg/mL protein
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
binding specificity
Receptor: αvβ3, α3β1, α6β1
Domain: α1 L1 - A208
Binding Motif: IKVAV
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Features and Benefits
- Biochemicznie zdefiniowane, wolne od zwierząt powierzchnie do hodowli komórkowych zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności komórek
- MAPTrix™ tworzy jednolitą powierzchnię ECM, która zapewnia wysoce kontrolowane mikrośrodowisko pozakomórkowe 2D dla hodowli komórkowych i powiązanych zastosowań.
- Właściwości adhezyjne białka adhezyjnego małży sprawiają, że powłoka jest powtarzalna i niezawodna.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Laminin Mimetic, aqueous solution | description Laminin Mimetic, aqueous solution | description Laminin Mimetic, aqueous solution | description Laminin Mimetic, aqueous solution |
| sterility Filtered sterilized solution | sterility Filtered sterilized solution | sterility Filtered sterilized solution | sterility Filtered sterilized solution |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| concentration 1.0 mg/mL protein | concentration 1.0 mg/mL protein | concentration 1.0 mg/mL protein | concentration 1.0 mg/mL protein |
| form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution |
| mol wt ~23.1 kDa | mol wt ~24.1 kDa | mol wt ~24.1 kDa | mol wt ~23.9 kDa |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MAPTRIX-L-IKVAV
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?