Przejdź do zawartości
164144K
Laminin Mimetic peptides MAPTRIX-L-YIGSR
animal-free ECM peptides, solution, 1.0 mg/mL protein, suitable for cell culture
Synonim(y):
MAPTrix Technology
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
Form:
aqueous solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
1.0 mg/mL protein
Mol wt:
~23.1 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
MAPTRIX-L-YIGSR, Laminin Mimetic, aqueous solution
sterility
Filtered sterilized solution
form
aqueous solution
mol wt
~23.1 kDa
packaging
pkg of 10 mg
concentration
1.0 mg/mL protein
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
binding specificity
Receptor: α1β1, α3β1
Domain: β1 short arm - B98
Binding Motif: YIGSR
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Technologia MAPTrix zapewnia prawdziwe mikrośrodowisko zewnątrzkomórkowe (ECM) poprzez prezentację kombinatorycznych motywów peptydowych. ECM, zdefiniowane przez wskazówki biochemiczne i fizyczne, jest decydującym czynnikiem w szerokim zakresie procesów komórkowych, w tym adhezji komórek, proliferacji, różnicowania i ekspresji funkcji specyficznych dla fenotypu. Obecnie istniejąca technologia oferuje proste i jedynie odpowiednie środowiska, które ułatwiają proste procesy komórkowe, takie jak adhezja komórkowa. Prosta prezentacja motywów adhezji komórkowej nie jest optymalna do kontrolowania bardziej zintegrowanych procesów. Krzyżowanie się szlaków sygnałowych działa synergistycznie w celu wzmocnienia odpowiedzi komórkowych, takich jak adhezja komórkowa lub proliferacja. Badanie wykazało, że kombinacja peptydów pochodzących z macierzy zewnątrzkomórkowej prezentowanych na powierzchni może zwiększać siłę adhezji komórek i ogniskową adhezję. Kombinatoryczna prezentacja peptydów ECM na powierzchniach wzrostu komórek może również promować podwyższone wskaźniki proliferacji komórek pierwotnych lub macierzystych.
Features and Benefits
  • Biochemicznie zdefiniowane, wolne od zwierząt powierzchnie do hodowli komórkowych zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności komórek
  • MAPTrix tworzy jednolitą powierzchnię ECM, która zapewnia wysoce kontrolowane mikrośrodowisko pozakomórkowe 2D dla hodowli komórkowych i powiązanych zastosowań.
  • Właściwości adhezyjne białka adhezyjnego małży sprawiają, że powłoka jest powtarzalna i niezawodna.
Legal Information
MAPTrix is a trademark of Kollodis Biosciences
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)