Merck
15396
Boc-Sta(3R,4S)-OH
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonim(y):
(3R,4S)-4-(Boc-amino)-3-hydroxy-6-methylheptanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H25NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.34
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
3613624
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
optical activity
[α]20/D −26±2°, c = 0.5% in methanol
mp
137-139 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C13H25NO5/c1-8(2)6-9(10(15)7-11(16)17)14-12(18)19-13(3,4)5/h8-10,15H,6-7H2,1-5H3,(H,14,18)(H,16,17)/t9-,10+/m0/s1
InChI key
KJIQRHBVNGRPCO-VHSXEESVSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)