Merck
14955
Sigma-Aldrich
Iris 7G-WS carboxylic acid
Synonim(y):
2-{2-{2-[4-(4-Carboxybutyrylamino)phenylthio]-3-{2-[1-(hex-5-ynyl)-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-5-sulfoindol-2-ylidene]ethylidene}cyclohex-1-enyl}vinyl}-1-(hex-5-ynyl)-3,3-dimethyl-3H-indolium-5-sulfonate monopotassium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H58KN3O9S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1016.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
fluorescencja
λex 804 nm; λem 823 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[K+].CC1(C)/C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCCC#C)c4ccc(cc4C3(C)C)S([O-])(=O)=O)=C2Sc5ccc(NC(=O)CCCC(O)=O)cc5)N(CCCCC#C)c6ccc(cc16)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C53H59N3O9S3.K/c1-7-9-11-13-33-55-45-29-27-41(67(60,61)62)35-43(45)52(3,4)47(55)31-21-37-17-15-18-38(51(37)66-40-25-23-39(24-26-40)54-49(57)19-16-20-50(58)59)22-32-48-53(5,6)44-36-42(68(63,64)65)28-30-46(44)56(48)34-14-12-10-8-2;/h1-2,21-32,35-36H,9-20,33-34H2,3-6H3,(H3-,54,57,58,59,60,61,62,63,64,65);/q;+1/p-1
Klucz InChI
GLVAQGAOXASSSF-UHFFFAOYSA-M
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Zasada
The dye can be activated at the carboxy group for coupling purposes.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chiara A Bertolino et al.
Journal of fluorescence, 16(2), 221-225 (2006-05-03)
A series of novel functionalized, water-soluble, pH-unsensitive, highly photostable heptamethine cyanine dyes (HCDs) has been synthesized. The aim of the synthesis was to obtain novel effective probes for fluorescence detection in the near infrared. Synthesis and characterization of a special
Radhika A Varier et al.
The EMBO journal, 29(23), 3967-3978 (2010-10-19)
Histone methylation patterns are correlated with eukaryotic gene transcription. High-affinity binding of the plant homeodomain (PHD) of TFIID subunit TAF3 to trimethylated lysine-4 of histone H3 (H3K4me3) is involved in promoter recruitment of this basal transcription factor. Here, we show