Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13O8P · xLi+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.14 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Assay:
≥97% (TLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C6H13O8P/c1-3(7)5(9)6(10)4(8)2-14-15(11,12)13/h3,5-7,9-10H,2H2,1H3,(H2,11,12,13)/p-2/t3-,5+,6-/m0/s1
InChI key
KNYGWWDTPGSEPD-LFRDXLMFSA-L
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| PHR9171-100MG | 04065265382366 |
| PHR9019-100MG | 04061841209379 |
| 191558-5G | 04061838760241 |
| 191558-25G | 04061832879932 |
| 14782-10MG | 04061831167672 |