Merck
14772
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(2-dimethylaminoethyl)-N,N′-dimethyl-9,10-anthracenedimethanamine biszinc chloride complex
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
Synonim(y):
9,10-Bis(TMEDA)anthracene biszinc chloride complex, 9,10-Bis[N-(2-dimethylaminoethyl)methylaminomethyl]anthracene biszinc chloride complex
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H38Cl4N4Zn2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
679.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
linia produktu
BioReagent
Próba
≥90% (TLC)
rozpuszczalność
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
fluorescencja
λex 335 nm; λem 427 nm in acetonitrile
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[Zn]Cl.Cl[Zn]Cl.CN(C)CCN(C)Cc1c2ccccc2c(CN(C)CCN(C)C)c3ccccc13
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)