Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
description
Animal-component-free, low protein, for research or for further manufacturing use
form
liquid
availability
not available in Japan
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: no
phenol red: no
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Legal Information
EBx is a trademark of Vivalis SA
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 14531C1000M1926 | 04061837383762 |
| 14531C1000M1916 | 04061837383755 |
| 14531C-1000ML | 04061838389374 |
| 14531C-500ML | 04061838389381 |
| 14531C-20Q1926 | 04061837383748 |