Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Sterility:
sterile-filtered
Shipped in:
dry ice
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
sterile-filtered
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Serum Plus™ II Medium Supplement zawiera niski poziom płodowej surowicy bydlęcej (FBS) w opatentowanej formule, aby promować przyczepianie się komórek i ich wzrost.
Application
Serum Plus™ II Medium Supplement to zastrzeżona formuła opracowana dla naukowców poszukujących alternatywy dla płodowej surowicy bydlęcej. Serum Plus™ II to suplement pożywki, który może być stosowany jako substytut płodowej surowicy bydlęcej w większości zastosowań związanych z hodowlą komórek.
Features and Benefits
Korzyści obejmują obniżone poziomy inhibitorów, lepszą wydajność każdej partii dzięki lepszej kontroli materiałów składowych i niższy koszt w porównaniu z płodową surowicą bydlęcą. Ta tańsza opcja została przetestowana na szeregu powszechnie stosowanych linii komórkowych i działała równie dobrze (a czasem lepiej) niż płodowa surowica bydlęca.
Preparation Note
Rozmrażanie
1. Wyjąć butelki z suplementami z zamrażarki i pozostawić je na około 10 minut w temperaturze pokojowej.
2. Umieść każdy pojemnik w łaźni wodnej o temperaturze 30-37°C lub w inkubatorze. Zbyt wysoka temperatura spowoduje degradację składników odżywczych odpowiedzialnych za ciepło. Jeśli używasz łaźni wodnej, nie dopuszczaj do całkowitego zanurzenia zakrętek butelek.
3. Delikatnie obracaj lub wstrząsaj butelkami co 10-15 minut, aż do całkowitego rozmrożenia surowicy.
4. Po rozmrożeniu należy niezwłocznie użyć suplementu. Płynny suplement może być przechowywany w lodówce (2 - 8 °C) do czterech tygodni. Aby uniknąć cykli zamrażania/rozmrażania lub długich okresów chłodzenia, zaleca się natychmiastowe dozowanie niewykorzystanego suplementu do małych, użytecznych porcji i ponowne zamrożenie do wykorzystania w przyszłości.
Uwaga:
Okresowe mieszanie ma kluczowe znaczenie dla optymalnego działania. Jeśli butelka nie jest okresowo wstrząsana lub wirowana podczas rozmrażania, w całej części płynnej utworzą się gradienty zawierające wysokie stężenia soli, białek i lipidów, co doprowadzi do powstania krystalicznych lub kłaczkowatych osadów. Te krioprecypitaty nie są toksyczne dla kultur komórkowych, ale wpływają na wygląd i konsystencję każdej butelki.
Niewielkie ilości krioprecypitatów nie są rzadkością i nie wpływają na działanie produktu. Delikatne podgrzanie i wymieszanie suplementu pozwoli na powrót materiału do roztworu.
1. Wyjąć butelki z suplementami z zamrażarki i pozostawić je na około 10 minut w temperaturze pokojowej.
2. Umieść każdy pojemnik w łaźni wodnej o temperaturze 30-37°C lub w inkubatorze. Zbyt wysoka temperatura spowoduje degradację składników odżywczych odpowiedzialnych za ciepło. Jeśli używasz łaźni wodnej, nie dopuszczaj do całkowitego zanurzenia zakrętek butelek.
3. Delikatnie obracaj lub wstrząsaj butelkami co 10-15 minut, aż do całkowitego rozmrożenia surowicy.
4. Po rozmrożeniu należy niezwłocznie użyć suplementu. Płynny suplement może być przechowywany w lodówce (2 - 8 °C) do czterech tygodni. Aby uniknąć cykli zamrażania/rozmrażania lub długich okresów chłodzenia, zaleca się natychmiastowe dozowanie niewykorzystanego suplementu do małych, użytecznych porcji i ponowne zamrożenie do wykorzystania w przyszłości.
Uwaga:
Okresowe mieszanie ma kluczowe znaczenie dla optymalnego działania. Jeśli butelka nie jest okresowo wstrząsana lub wirowana podczas rozmrażania, w całej części płynnej utworzą się gradienty zawierające wysokie stężenia soli, białek i lipidów, co doprowadzi do powstania krystalicznych lub kłaczkowatych osadów. Te krioprecypitaty nie są toksyczne dla kultur komórkowych, ale wpływają na wygląd i konsystencję każdej butelki.
Niewielkie ilości krioprecypitatów nie są rzadkością i nie wpływają na działanie produktu. Delikatne podgrzanie i wymieszanie suplementu pozwoli na powrót materiału do roztworu.
Legal Information
SERUM PLUS is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| sterility sterile-filtered | sterility γ-irradiated by SER-TAIN™ process (FBS), sterile; sterile-filtered | sterility - | sterility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?