This supplement product is tested in growth promotion assays at 10% in medium using fairly robust internals stock cell lines, such as VERO and BHK. The concentration may need to be optimized for other cell lines.
Please see the link below to review the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/225/678/p14008.pdf
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 463,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Sterility:
γ-irradiated by SER-TAIN™ process (FBS), sterile; sterile-filtered
Form:
solution
Shipped in:
dry ice
463,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
sterility
γ-irradiated by SER-TAIN™ process (FBS), sterile; sterile-filtered
form
solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
SERUM PLUS™ zawiera niski poziom napromieniowanej gamma płodowej surowicy bydlęcej (FBS) uzupełnionej białkami, które promują transport składników odżywczych, przyłączanie komórek i ich wzrost.
Application
Serum Plus™ to suplement pożywki, który może być stosowany jako substytut surowicy w większości zastosowań związanych z hodowlą komórek. Został on użyty jako dodatek do pożywki do hodowli krwiopijnej formy Trypanosoma brucei Lister 427.
Features and Benefits
Korzyści obejmują mniej niż połowę całkowitego stężenia białka występującego w surowicy, obniżone poziomy inhibitorów, takich jak proteazy i przeciwciała wirusowe, oraz spójność wydajności każdej partii dzięki większej kontroli materiałów składowych.
Preparation Note
Rozmrażanie
1. Wyjmij butelki z suplementami z zamrażarki i pozwól im aklimatyzować się do temperatury pokojowej przez około 10 minut.
2. Umieść każdy pojemnik w łaźni wodnej o temperaturze 30-37°C lub w inkubatorze. Zbyt wysoka temperatura spowoduje degradację składników odżywczych odpowiedzialnych za ciepło. Jeśli używana jest łaźnia wodna, należy zapobiec całkowitemu zanurzeniu zakrętek butelek.
3. Delikatnie obracać butelki co 10-15 minut, aż do całkowitego rozmrożenia surowicy.
4. Po rozmrożeniu należy niezwłocznie użyć suplementu. Płynny suplement może być przechowywany w lodówce (2 - 8 °C) do czterech tygodni. Aby uniknąć cykli zamrażania/rozmrażania lub długich okresów chłodzenia, zaleca się natychmiastowe dozowanie niewykorzystanego suplementu do małych, użytecznych porcji i ponowne zamrożenie do wykorzystania w przyszłości.
Uwaga:
Delikatne, okresowe mieszanie tego produktu ma kluczowe znaczenie dla optymalnego działania. Jeśli butelka nie jest okresowo mieszana podczas rozmrażania, w całej części płynnej utworzą się gradienty zawierające wysokie stężenia soli, białek i lipidów, co doprowadzi do powstania krystalicznych lub kłaczkowatych osadów. Te krioprecypitaty nie są toksyczne dla kultur komórkowych, ale wpływają na wygląd i konsystencję każdej butelki.
Niewielkie ilości krioprecypitatów nie są rzadkością i nie wpływają na działanie produktu. Delikatne podgrzanie i wymieszanie suplementu pozwoli na powrót materiału do roztworu.
1. Wyjmij butelki z suplementami z zamrażarki i pozwól im aklimatyzować się do temperatury pokojowej przez około 10 minut.
2. Umieść każdy pojemnik w łaźni wodnej o temperaturze 30-37°C lub w inkubatorze. Zbyt wysoka temperatura spowoduje degradację składników odżywczych odpowiedzialnych za ciepło. Jeśli używana jest łaźnia wodna, należy zapobiec całkowitemu zanurzeniu zakrętek butelek.
3. Delikatnie obracać butelki co 10-15 minut, aż do całkowitego rozmrożenia surowicy.
4. Po rozmrożeniu należy niezwłocznie użyć suplementu. Płynny suplement może być przechowywany w lodówce (2 - 8 °C) do czterech tygodni. Aby uniknąć cykli zamrażania/rozmrażania lub długich okresów chłodzenia, zaleca się natychmiastowe dozowanie niewykorzystanego suplementu do małych, użytecznych porcji i ponowne zamrożenie do wykorzystania w przyszłości.
Uwaga:
Delikatne, okresowe mieszanie tego produktu ma kluczowe znaczenie dla optymalnego działania. Jeśli butelka nie jest okresowo mieszana podczas rozmrażania, w całej części płynnej utworzą się gradienty zawierające wysokie stężenia soli, białek i lipidów, co doprowadzi do powstania krystalicznych lub kłaczkowatych osadów. Te krioprecypitaty nie są toksyczne dla kultur komórkowych, ale wpływają na wygląd i konsystencję każdej butelki.
Niewielkie ilości krioprecypitatów nie są rzadkością i nie wpływają na działanie produktu. Delikatne podgrzanie i wymieszanie suplementu pozwoli na powrót materiału do roztworu.
Legal Information
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SERUM PLUS is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solution | form - | form - | form - |
| sterility γ-irradiated by SER-TAIN™ process (FBS), sterile; sterile-filtered | sterility γ-irradiated, sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 400 | Quality Level 500 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How much Serum plus medium supplement (14008C) is added to base medium? Is it equivalent to standard FBS (i.e., 10% of volume)?