Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzMerck Life Science sp. z o.o. | 763,00 zł |
3 x 100 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzMerck Life Science sp. z o.o. | 2700,00 zł |
2 kg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzMerck Life Science sp. z o.o. | 4330,00 zł |
5 kg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzMerck Life Science sp. z o.o. | 9290,00 zł |
25 kg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzMerck Life Science sp. z o.o. | 25 370,00 zł |
50 kg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzMerck Life Science sp. z o.o. | 45 090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
763,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
powder
impurities
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
mp
180-185 °C (lit.)
solubility
water: 6 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.3 g/cm3 (lit.)
suitability
suitable for manufacturing use
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder or crystals | form crystalline powder | form powder or crystals |
| product line EMPROVE® EVOLVE | product line BioUltra | product line - | product line - |
| density 1.3 g/cm3 (lit.) | density 1.3 g/cm3 (lit.) | density 1.3 g/cm3 (lit.) | density 1.3 g/cm3 (lit.) |
| solubility water: 6 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 6 M, clear, colorless | solubility H2O: 6 M, clear (100 Hazen) |
| mp 180-185 °C (lit.) | mp 180-185 °C (lit.) | mp 180-185 °C (lit.) | mp 180-185 °C (lit.) |
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source synthetic (organic) | biological source - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidine hydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia