Przejdź do
InChI key
HEJYVLSWQWPKPQ-BDQAORGHSA-M
InChI
1S/C23H20N2O5.Na/c26-19-12-6-15(7-13-19)14-20(25-21(27)16-4-2-1-3-5-16)22(28)24-18-10-8-17(9-11-18)23(29)30;/h1-13,20,26H,14H2,(H,24,28)(H,25,27)(H,29,30);/q;+1/p-1/t20-;/m0./s1
SMILES string
[Na+].Oc1ccc(C[C@H](NC(=O)c2ccccc2)C(=O)Nc3ccc(cc3)C([O-])=O)cc1
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +45±2°, c = 1% in DMF/H2O 1:1
quality
lyophilized
mp
~210 °C (dec.)
solubility
water: 0.25 g/5mL, clear to slightly hazy
storage temp.
2-8°C
General description
Other Notes
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Enzym analityczny Chymotrypsyna: Chymotrypsyna jest wytwarzana w komórkach gruczołowych trzustki jako nieaktywny prekursor, chymotrypsynogen.
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.