12266
N-[4-(2-Benzimidazolyl)phenyl]maleimide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
BIPM
About This Item
linia produktu
BioReagent
Próba
≥98.0% (HPLC)
Postać
solid
rozpuszczalność
H2O: soluble
acetone: soluble
fluorescencja
λex 315 nm; λem 365 nm (after derivatization with 2-mercaptoethanol)
przydatność
suitable for fluorescence
ciąg SMILES
O=C1C=CC(=O)N1c2ccc(cc2)-c3nc4ccccc4[nH]3
InChI
1S/C17H11N3O2/c21-15-9-10-16(22)20(15)12-7-5-11(6-8-12)17-18-13-3-1-2-4-14(13)19-17/h1-10H,(H,18,19)
Klucz InChI
NZDOXVCRXDAVII-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3