Merck
110PR-500
CADMEC Podłoże podstawowe bez czerwieni fenolowej (500 ml)
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Level
shelf life
1 yr
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Pożywka podstawowa bez suplementu wzrostu
Preparation Note
zawarte w protokole
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Legal Information
CADMEC is a trademark of Cell Applications
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
110PR-50004061838698452