Merck
09416
21 L-aminokwasów+ glicyna
≥99.0% (NT)
Wybierz wielkość
1 SET
3250,00 zł
3250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-158-2
NACRES:
NA.26
eCl@ss:
32160406
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.0% (NT)
impurities
≤0.3% foreign amino acids
Quality Level
Other Notes
1 g of each: L-Alanine, L-Arginine hydrochloride, L-Asparagine, L-Aspartic acid, L-Cysteine, L-Cystine, L-Glutamic acid, L-Glutamine, Glycine, L-Histidine hydrochloride, L-4-Hydroxyproline, L-Isoleucine, L-Leucine, L-Lysine hydrochloride, L-Methionine, L-Phenylalanine, L-Proline, L-Serine, L-Threonine, L-Tryptophan, L-Tyrosine, L-Valine
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What material is the packaging made of? What material is the cap (closures) made of?
    1 answer
    1. All the components of 09416-1EA are assigned the same bottle and cap:
      Narrow neck, round amber glass bottle, 10 ml. (Hydrolytic Class III)
      Red polypropylene screw cap with tamper evident seal and PTFE/EPDM flat cap Liner