Przejdź do
09014
DAR-1
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPCE)
Synonim(y):
4,5-Diamino-N,N,N′,N′-tetraethylrhodamine, 4,5-Diamino-rhodamine B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H32N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
472.58
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPCE)
form
powder
fluorescence
λex 566 nm; λem 586 nm in 0.1 M phosphate pH 7.4, NO
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5c(N)c(N)ccc45)N(CC)CC)c1
InChI
1S/C28H32N4O3/c1-5-31(6-2)17-9-11-19-23(15-17)34-24-16-18(32(7-3)8-4)10-12-20(24)28(19)21-13-14-22(29)26(30)25(21)27(33)35-28/h9-16H,5-8,29-30H2,1-4H3
InChI key
LFXDWSUQAVSSJH-UHFFFAOYSA-N
Application
odpowiedni jako fluorescencyjny czujnik NO
Other Notes
Sensitive fluorescent indicator for nitric oxide, NO, based on rhodamine chromophore; LOD in the region of 10 nM; it is more photostable and emits at longer wave-length than the corresponding derivative of fluorescein (DAF, Cat. No. 41524)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
906344927082319856
form
powder
form
granular
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
assay
≥97.0% (HPCE)
assay
-
assay
≥95%
assay
99% (CP)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the solution stability of chemical 09014 DAR-1?
    1 answer
    1. The product is soluble in DMSO at a concentration of 5mM and is stable for at least 2 years after receipt when stored at -20°C.