Merck
08730
Dichlorowodorek 1,5-diaminopentanu 1 M
Synonim(y):
Additive Screening Solution 33/Kit-No 78374
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous solution
density
1.03 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.NCCCCCN
InChI
1S/C5H14N2.2ClH/c6-4-2-1-3-5-7;;/h1-7H2;2*1H
InChI key
FGNLEIGUMSBZQP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
H35803-1G04061833793503
H35803-10G04061833793480
08730-1ML-F04061838652829