Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H17N5 · CH4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
375.45
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
BioReagent
assay
≥97.0% (HPLC)
fluorescence
λex 386 nm; λem 540 nm in TE buffer; DNA
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.NC(=N)c1ccc(cc1)\C=C\c2ccc(cc2N)C(N)=N
InChI
1S/C16H17N5.CH4O3S/c17-14-9-13(16(20)21)8-7-11(14)4-1-10-2-5-12(6-3-10)15(18)19;1-5(2,3)4/h1-9H,17H2,(H3,18,19)(H3,20,21);1H3,(H,2,3,4)/b4-1+;
InChI key
JYYHWWVHQKRPOO-DYVSEJHDSA-N
Application
suitable for the detection of DNA
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 08550-10MG-F | 04061833489734 |