Merck
08491
D-Ribonic acid lithium salt
≥95.0% (TLC)
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O6 · xLi+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.13 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Pozwól nam pomóc
assay
≥95.0% (TLC)
optical activity
[α]/D 6.5±1.0°, 24 hr, c = 1 in 1 M HCl
application(s)
clinical testing
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.[Li+]
InChI
1S/C5H10O6.Li/c6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11;/h2-4,6-9H,1H2,(H,10,11);/q;+1/t2-,3-,4-;/m1./s1
InChI key
TVHSDAFFJAXPAS-WPFDICAFSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
226076-500G04061838779984
381438-100ML04061831961072
W212806-1KG-K04061837845482
226076-100G04061838779977
55988-1ML04061832583266
W212806-5KG-K04061837845499
W212806-SAMPLE-K04061837845505
08491-250MG04061838652485
08491-50MG04061833414798
08491-10MG04061838652478