Merck
07497
Sigma-Aldrich
D-myo-Inositol 2,3,4,5,6-pentakis-phosphate decasodium salt
≥85% (HPLC)
Synonim(y):
L-myo-Inositol 1,2,4,5,6-pentakis-phosphate decasodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7Na10O21P5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
799.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.32
Próba
≥85% (HPLC)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H]1OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C6H17O21P5.10Na/c7-1-2(23-28(8,9)10)4(25-30(14,15)16)6(27-32(20,21)22)5(26-31(17,18)19)3(1)24-29(11,12)13;;;;;;;;;;/h1-7H,(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)(H2,14,15,16)(H2,17,18,19)(H2,20,21,22);;;;;;;;;;/q;10*+1/p-10/t1-,2-,3-,4+,5-,6-;;;;;;;;;;/m0........../s1
Klucz InChI
GFGCWCIISVRGOQ-HSYGTAAMSA-D
Działania biochem./fizjol.
Wykazano, że 2,3,4,5,6-pentakis-fosforan D-myo-inozytolu jest ligandem dla domeny pleckstrin PH. [1]
Opakowanie
Szklana butelka bez dna. Zawartość znajduje się wewnątrz stożka.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sean G Jackson et al.
BMC structural biology, 7, 80-80 (2007-11-24)
Pleckstrin homology (PH) domains are one of the most prevalent domains in the human proteome and represent the major phosphoinositide-binding module. These domains are often found in signaling proteins and function predominately by targeting their host proteins to the cell
Christopher J Barker et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 645, 1-19 (2010-07-21)
Inositides have an important impact on diverse areas of cellular regulation. However, since this area has grown exponentially from the mid 1980s onwards, many workers find themselves relatively new to the field. In this chapter, we establish a broad foundation