Quality Level
assay
≥98.0% (TLC)
composition
carbon content, 59.46% , hydrogen content, 10.63% , nitrogen content, 6.03%
lipid type
sphingolipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(N)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C23H49N2O5P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)22(24)21-30-31(27,28)29-20-19-25(2,3)4/h17-18,22-23,26H,5-16,19-21,24H2,1-4H3/b18-17+/t22-,23+/m0/s1
InChI key
JLVSPVFPBBFMBE-HXSWCURESA-N
Packaging
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N8141-5G | 04061835559596 |
| N8141-250MG | 04061835559589 |
| N8141-1G | 04061835559572 |
| 06738-50MG | 04061838646927 |