Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 564,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
564,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mol wt
210.23 g/mol
concentration
≤100%
color
yellow to dark yellow
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
fluorescence
λex 420 nm; λem 542 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
Nc1ccc2Nc3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H10N2O/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(16)9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7H,14H2,(H,15,16)
InChI key
PIGCSKVALLVWKU-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC) | description derivatization grade (HPLC), ≥99.0% (T) | description 97% | description 97% |
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - | suitability - |
| concentration ≤100% | concentration - | concentration - | concentration - |
| fluorescence λex 420 nm; λem 542 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
| color yellow to dark yellow | color - | color - | color - |
| solubility DMF: soluble, DMSO: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| form powder | form solid | form solid | form solid |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?