Kluczowe dokumenty
06354
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene, biotin-modified, superparamagnetic, orange fluorescent
size: 5 μm
Synonim(y):
PS-MAGFluoOrange_Biotin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
skład
iron oxide, ≥20%
stężenie
0.1 wt. % (solid)
wielkość cząstki
5 μm std dev <0.2 μm, coeff var 3%
gęstość
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
fluorescencja
λex 525 nm; λem 554 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Komponenty
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
Biotin modified
FluoOrange fluorescent dye
Komentarz do analizy
aktywność streptawidyny POD: >500 U/g
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
410.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
210 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)