Kluczowe dokumenty
04554
1-Acetylisatin
≥97.5% (GC)
Synonim(y):
1-Acetyl-1H-indole-2,3-dione
About This Item
Próba
≥97.5% (GC)
Formularz
powder or crystals
ciąg SMILES
CC(=O)N1C(=O)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO3/c1-6(12)11-8-5-3-2-4-7(8)9(13)10(11)14/h2-5H,1H3
Klucz InChI
LPGDEHBASRKTDG-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)