Merck
03567
Sigma-Aldrich
(S)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride
≥98.0% (T)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10N2O2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.07
Beilstein:
7312035
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
Próba
≥98.0% (T)
Postać
powder or crystals
aktywność optyczna
[α]20/D −5±1°, c = 1% in H2O
kolor
white to faint beige
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].OC(=O)[C@@H]1CNCCN1
InChI
1S/C5H10N2O2.2ClH/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4;;/h4,6-7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H/t4-;;/m0../s1
Klucz InChI
WNSDZBQLMGKPQS-FHNDMYTFSA-N
Zastosowanie
Preparation of (S)-piperazine-2-carboxylic acid, (R)-piperazine-2-carboxylic acid, and (S)-piperidine-2-carboxylic acid by kinetic resolution of the corresponding racemic carboxamides with stereoselective amidases in whole bacterial cells
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E. Eichhorn et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8, 2533-2533 (1997)