Merck
P52652
Sigma-Aldrich
Propylene carbonate
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
1,2-Propanediol cyclic carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
Wybierz wielkość
1 L
263,00 zł
2.5 L
560,00 zł
263,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
263,00 zł
2.5 L
560,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.09
Beilstein:
107913
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
240 °C (lit.)
263,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
851 °F
granice wybuchowości
14.3 %
dilution
(for general lab use)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
240 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
gęstość
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Propylene carbonate can be used as a solvent in various reactions such as Biginelli reaction and Radziszewski reaction[1][2].
Zastosowanie
Propylene carbonate can be used as a green solvent for the:
  • Extraction of polyhydroxy alkanoates from biomass[3].
  • Photodegradation of methylene blue[4].
  • Synthesis of glyceryl caffeate esters via lipase-catalyzed esterification[5].
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
269.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
132 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enhanced methylene blue photodegradation with propylene carbonate as a solvent
Magalhaes P, et al.
Applied Surface Science, 458, 597-602 (2018)
Solubility and degradation of polyhydroxyalkanoate biopolymers in propylene carbonate
McChalicher C, et al.
AIChE Journal, 56, 1616-1625 (2010)
Biginelli reaction using propylene carbonate as green solvent: An elegant methodology for the synthesis of dihydropyrimidinones and dihydropyrimidinthiones
Sikora A, et al.
Current Organic Synthesis, 14, 715-720 (2017)
Propylene carbonate as a solvent in the eco-friendly synthesis of highly substituted imidazoles through the Radziszewski reaction
A Hernandez M, et al.
Current Organic Synthesis, 13, 432-439 (2016)
Lipase-catalysed synthesis of mono-and di-acyl esters of glyceryl caffeate in propylene carbonate and their antioxidant properties in tuna oil
Cumming H, et al.
Journal of Biotechnology, 325, 217-225 (2021)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf